Learn More
Metil 2-formilbenzoato, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10672073 10 g 10 g
10541323 1 g 1 g
10089441 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00698EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 4122-56-9
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00204231
Clave InChI YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
Nombre IUPAC metil 2-formilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Methyl 2-formylbenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC(O)C6H4CHO
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.