Learn More
Metil 2-formilbenzoato, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10541323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10541323 1 g 1 g
10672073 10 g 10 g
10089441 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10541323 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00698DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4122-56-9
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00204231
Clave InChI YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
Nombre IUPAC metil 2-formilbenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-formylbenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC(O)C6H4CHO
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%