Learn More
Metil 2-formil-4-metil-4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10653235 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10653235 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07698DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-formyl-4-methyl-4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS 164667-56-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9NO4
Número MDL MFCD08060547
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfuro 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, methyl 2-formyl-4-methylfurano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 2-formyl-4-methyl-4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Clave InChI VUQKFEPTRLQDRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC2=C1C=C(O2)C=O)C(=O)OC
Nombre IUPAC metil 2-formil-4-metilfuro[3,2-b]pirrol-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 207.185
PubChem CID 7537673
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.18
Porcentaje de pureza 97%