Learn More
Metil 2-fluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463177 25 g 25 g
11453177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16133.14
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 394-35-4
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00017913
Clave InChI QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
Nombre IUPAC metil 2-fluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluorobenzoate
Densidad 1.21
Punto de ebullición 109°C to 110°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.503
Cantidad 25 g
Beilstein 1862493
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.