Learn More
Metil 2-fluorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453177 5 g 5 g
11463177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16133.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-35-4
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00017913
Clave InChI QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
Nombre IUPAC metil 2-fluorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluorobenzoate
Densidad 1.21
Punto de ebullición 109°C to 110°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.503
Cantidad 5 g
Beilstein 1862493
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-fluorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-fluorobenzoate