Learn More
2-Fluoroacrilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497868 25 g 25 g
15487868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61343.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2343-89-7 | C4H5FO2 | 104.08 g/mol
Methyl 2-fluoroacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroacrilato de metilo es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2343-89-7
Fórmula molecular C4H5FO2
Peso molecular (g/mol) 104.08
Número MDL MFCD04039286
Clave InChI ZTZJVAOTIOAZGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-fluoroacrylate, methyl-2-fluoroacrylate, 2-fluoroacrylic acid methyl ester, methyl fluoroacrylate, 2-propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, methyl a-fluoroacrylate, pubchem12658, methyl alpha-fluoroacrylate, acmc-209g3b, ksc493a9d
PubChem CID 2782524
Nombre IUPAC 2-fluoroprop-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)C(=C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluoroacrylate
Fórmula lineal CH2=C(F)CO2CH3
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido