Learn More
2-Fluoroacrilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487868 5 g 5 g
15497868 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61343.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2343-89-7 | C4H5FO2 | 104.08 g/mol
Methyl 2-fluoroacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroacrilato de metilo es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2343-89-7
Fórmula molecular C4H5FO2
Peso molecular (g/mol) 104.08
Número MDL MFCD04039286
Clave InChI ZTZJVAOTIOAZGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-fluoroacrylate, methyl-2-fluoroacrylate, 2-fluoroacrylic acid methyl ester, methyl fluoroacrylate, 2-propenoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, methyl a-fluoroacrylate, pubchem12658, methyl alpha-fluoroacrylate, acmc-209g3b, ksc493a9d
PubChem CID 2782524
Nombre IUPAC 2-fluoroprop-2-enoato de metilo
SMILES COC(=O)C(=C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluoroacrylate
Fórmula lineal CH2=C(F)CO2CH3
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.08
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-fluoroacrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-fluoroacrylate