Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488238 5 g 5 g
15498238 25 g 25 g
15408248 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61676.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2965-22-2 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2965-22-2
Fórmula molecular C8H6FNO4
Peso molecular (g/mol) 199.137
Número MDL MFCD06203689
Clave InChI JZLONOOYIXEAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-nitro-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-fluoro-5-nitro-benzoate, acmc-209ha6, ksc563m1n, methyl2-fluoro-5-nitrobenzoate, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl nitrobenzene
PubChem CID 11217860
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido