Learn More
2-Fluoro-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468238 5 g 5 g
15478238 250 mg 250 miligramos
15458238 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61675.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 197507-22-5 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate can be used in the preparation of compounds, with the ability to inhibit cytosolic phospholipase A2α. It is also an intermediate in the synthesis of 3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)-5-(trifluoromethyl) -4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester (F591865).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoro-4-hidroxibenzoato de metilo se puede utilizar en la preparación de compuestos, con la capacidad de inhibir la fosfolipasa A 2αcitosólica. También es un intermedio en la síntesis del éster metílico de ácido 3-(2-fluoro-4-hidroxifenil)-5-(trifluorometil)-4-isoxazolecarboxílico (F591865).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197507-22-5
Fórmula molecular C8H7FO3
Peso molecular (g/mol) 170.139
Número MDL MFCD09038282
Clave InChI WYSPMXSNCAFCFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 2-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl-2-fluoro4-hydroxybenzoate, methyl2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate, methyl 2-fluoro-4-hydroxy-benzoate, 2-fluoro-4-hyroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 22463192
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.14
Porcentaje de pureza 98%