Learn More
Metilo 2-fluoro-3-nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30477088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477088 250 mg 250 miligramos
30468602 500 mg 500 miligramos
30465814 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477088 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305423250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946126-94-9
Fórmula molecular C8H6FNO4
Peso molecular (g/mol) 199.14
Nombre IUPAC Metil 2-fluoro-3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)9)10(12)13/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0281