Learn More
2-Etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de metilo (éster metílico de candesartán), Mikromol™
Descripción
2-Etoxi-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de metilo (éster metílico de candesartán)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan Methyl Ester |
| CAS | 139481-69-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Candesartan Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H22 N6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Candesartan Cilexetil Imp. I (EP), 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl 1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Impurity I |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Peso molecular (g/mol) | 454.49 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |