Learn More
Metil 2-desoxi-D-ribofuranósido, TRC
Código de producto. 30480340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480340 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30480340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2982155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Deoxy-D-ribofuranoside
CAS 60134-26-1
Fórmula molecular C6 H12 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Methyl 2-deoxy-D-erythro-pentofuranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736