Learn More
Metil 2-desoxi-3,5-di-Op-toluoil-D-eritro-pentósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-erythro-pentoside |
| CAS | 4330-34-1 |
| Fórmula molecular | C22 H24 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24O6/c1-13-8-4-6-10-15(13)18(23)19(24)21-22(26,12-17(27-3)28-21)20(25)16-11-7-5-9-14(16)2/h4-11,17,19,21,24,26H,12H2,1-3H3/t17?,19?,21-,22-/m1/s1 |
| SMILES | COC1C[C@](O)([C@H](O1)C(O)C(=O)c2ccccc2C)C(=O)c3ccccc3C |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-[(2R,3S)-3-hidroxi-5-metoxi-3-(2-metilbenzoil)oxolan-2-il]-1-(2-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1573 |