Learn More
2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinacarboxilato de metilo, Mikromol
Código de producto. 30463766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463766 4 x 25 mg -
17960756 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3741.0200254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)-3-quinolinacarboxilato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate
CAS 121659-86-7
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H16 F N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxylic acid methyl ester, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16FNO2/c1-24-20(23)18-17(12-8-10-14(21)11-9-12)15-4-2-3-5-16(15)22-19(18)13-6-7-13/h2-5,8-11,13H,6-7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4
Nombre IUPAC 2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 321.34
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1165 g/mol