Learn More
2-ciclopentanonacarboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30470077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470077 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29470510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Cyclopentanonecarboxylate
CAS 10472-24-9
Fórmula molecular C7H10O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-(Methoxycarbonyl)cyclopentanone, 2-Carbomethoxycyclopentanone, 2-Cyclopentanonecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester, Cyclopentenone-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyclopentanone-1-carboxylate, Methyl 2-Oxo-1-cyclopentanecarboxylate, Methyl 2-oxocyclopentacarboxylate, Methyl 2-Oxocyclopentanecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-10-7(9)5-3-2-4-6(5)8/h5H,2-4H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Nombre IUPAC metil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 142.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063