Learn More
2-ciclopentanonacarboxilato de metilo, 96%
Código de producto. 10347321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347321 5 g Frasco de vidrio 5 g
10777772 25 g Frasco de vidrio 25 g
10249593 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342090050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3| 142,15 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10472-24-9
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Número MDL MFCD00001411
Clave InChI PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
Nombre IUPAC metil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0540g/mL
Punto de ebullición 102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4550 to 1.457
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 597
Gravedad específica 1.054
Información de solubilidad Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación