Learn More
Metil 2-Ciclohexil-2-hidroxifenilacetato, TRC
Código de producto. 30478184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478184 10 g 10 g
30476346 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29464510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10399-13-0
Fórmula molecular C15 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil 2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato
SMILES COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412