Learn More
2-cianometilbenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-cianometilbenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| CAS | 4-6-5597 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-Cyanomethylbenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(Cyanomethyl)-Benzoic acid methyl ester, Methyl 2-(cyanomethyl)benzoate, o-Toluic acid, alpha-cyano-, methyl ester (6CI,7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)9-5-3-2-4-8(9)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1CC#N |
| Nombre IUPAC | 2-(cianometil)benzoato de metilo |
| Mostrar más |