Learn More
2-cianobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-cyanobenzoate |
| CAS | 6587-24-2 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c1-12-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-cianobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |