Learn More
2-Ciano-2-oximinoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Cyano-2-oximinoacetate |
| CAS | 61295-92-9 |
| Fórmula molecular | C4H4N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-2-(hydroxyimino)-acetic Acid Methyl Ester, Cyano(hydroxyimino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 158573 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-4(7)3(2-5)6-8/h8H,1H3/b6-3+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=N\O)\C#N |
| Nombre IUPAC | metil (2E)-2-ciano-2-hidroxiiminoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 128.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0222 |