Learn More
2-(Clorosulfonil)benzoato de metilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400817 5 g 5 g
11410817 25 g 25 g
11420817 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23211.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26638-43-7 | C8H7ClO4S | 234.65 g/mol
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate can be used as intermediates in pharmaceuticals, saccharin, dyes, & pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(clorosulfonil)benzoato de metilo se puede utilizar como intermediario en productos farmacéuticos, sacarinas, colorantes y pigmentos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26638-43-7
Fórmula molecular C8H7ClO4S
Peso molecular (g/mol) 234.65
Número MDL MFCD00009797
Clave InChI HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117830
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Punto de fusión 59°C to 64°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC 2-clorosulfonilbenzoato de metilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza 94%