Learn More
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate, 90%, Tech., Thermo Scientific™
Código de producto. 10032830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10032830 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10032830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224160250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26638-43-7
Fórmula molecular C8H7ClO4S
Peso molecular (g/mol) 234.65
Número MDL MFCD00009797
Clave InChI HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chlorosulfonyl benzoate, benzoic acid, 2-chlorosulfonyl-, methyl ester, unii-c6hzm8x6pk, c6hzm8x6pk, methyl 2-chlorosulphonyl benzoate, pubchem14808, acmc-1cirj, methyl 2-chiorosulfonylbenzoate, methyl 2 chlorosulfonyl benzoate, methyl2-chlorosulfonyl benzoate
PubChem CID 117830
Nombre IUPAC metil 2-(clorosulfonil)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Nombre de nota tech., 90%
Punto de fusión 58°C to 64°C
Color Beige a blanco o rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClSO2C6H4COOCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 373
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza ≥88% (ex Cl)
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.