Learn More
Metil-2-cloropirimidina-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10061094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061094 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10542585 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061094 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07903CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 287714-35-6
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD08690330
Clave InChI VJOKXLBQCKCWLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloropyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9777, acmc-1cq94, 2-chloro-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl pyrimidine
PubChem CID 12627752
Nombre IUPAC metil 2-cloropirimidina-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%