Learn More
2-Cloropiridina-3-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492159 25 g 25 g
15482159 5 g 5 g
15402169 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64798.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40134-18-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40134-18-7
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD01318629
Clave InChI MYGAJZBZLONIBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 819931
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
Color Incolora
Densidad 1.314 g/mL
Punto de ebullición 150°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 25 g
Beilstein 122129
Sinónimo methyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid methyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl2-chloronicotinate, methyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl chloronicotinate, pubchem15917, acmc-1am6z
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido