Learn More
2-cloropropionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Chloropropionate |
| CAS | 17639-93-9 |
| Fórmula molecular | C4H7ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 2-Chloropropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)Cl |
| Nombre IUPAC | 2-Cloropropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 122.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0135 |