Learn More
2-cloropropionato de metilo, 97%
Código de producto. 11428467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428467 5000 g 5000 g
11418467 250 g 250 g
11408467 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18541.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17639-93-9 | C4H7ClO2 | 122,55 g/mol
El 2-cloropropionato de metilo se utiliza como iniciador durante la síntesis de homopolímeros de acrilamida y copolímeros de bloque de acrilamida-N-isopropilacrilamida. También se utiliza para producir éster metílico del ácido 2-tiofen-2-il-propiónico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-cloropropionato de metilo se utiliza como iniciador durante la síntesis de homopolímeros de acrilamida y copolímeros de bloque de acrilamida-N-isopropilamida. También se utiliza para producir éster metílico de ácido propiónico de 2-tiofen-2-il.
Solubilidad
No soluble en agua
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17639-93-9
Fórmula molecular C4H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00000863
Clave InChI JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2-chloropropionate, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloropropionic acid methyl ester, propionic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl alpha-chloropropionate, methyl .alpha.-chloropropionate, .alpha.-chloropropionic acid methyl ester, propanoic acid, 2-chloro-, methyl ester, s, ch3chclc o och3, acmc-1bl6f
PubChem CID 28659
Nombre IUPAC 2-Cloropropanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloropropionate
Punto de fusión <-10°C
Punto de ebullición 132°C to 133°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Cantidad 5000 g
Número UN UN2933
Beilstein 1421535
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación