Learn More
Metil 2-clorofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10456052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10456052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10512422 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10456052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57486-68-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57486-68-7
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Número MDL MFCD00137445
Clave InChI KHBWTRFWQROKJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93683
Nombre IUPAC methyl 2-(2-chlorophenyl)acetate
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chlorophenylacetate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.2100g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5240 to 1.526
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.21
Fórmula lineal ClC6H4CH2CO2CH3
Beilstein 09, 448
Sinónimo methyl 2-chlorophenylacetate, methyl 2-2-chlorophenyl acetate, methyl 2-chlorophenyl acetate, 2-chlorophenyl acetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorophenylacetic acid methylester, 2-chlorobenzeneacetic acid methyl ester, acmc-209lyj, methyl2-chlorophenylacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-chlorophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2