Learn More
Metil 2-(clorometil)-1,3-oxazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10197262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10197262 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10127372 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197262 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00116CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 208465-72-9
Fórmula molecular C6H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 175.57
Número MDL MFCD06660133
Clave InChI CMUKPCIZFMTLKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloromethyl oxazole-4-carboxylate, methyl 2-chloromethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloromethyl-, methyl ester, methyl 2-chloromethyl-4-oxazolecarboxylate, pubchem22375, 2-chloromethyl-5-methyloxazole-4-carboxylate, 2-chloromethyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 2-chloro-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
PubChem CID 2763199
Nombre IUPAC metil 2-(clorometil)-1,3-oxazol-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=COC(CCl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(chloromethyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.57
Porcentaje de pureza 97%