Learn More
Metil 2-clorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403574 25 g 25 g
11413574 100 g 100 g
11423574 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11237.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-96-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-96-8
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00016337
Clave InChI JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
Nombre IUPAC metil 2-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chlorobenzoate
Densidad 1.191
Punto de ebullición 233°C to 235°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 25 g
Beilstein 1364684
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%