Learn More
Metil 2-clorobenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10081811 100 g 100 g
10081801 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10081811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351311000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-96-8
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00016337
Clave InChI JAVRNIFMYIJXIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-chlorobenzoate, methyl-2-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chlorobenzoic acid methyl ester, unii-g344nes07r, benzoic acid, o-chloro-, methyl ester, benzoicacid, 2-chloro-, methyl ester, pubchem3707, methyl-o-chlorobenzoate, acmc-209moz
PubChem CID 11895
Nombre IUPAC metil 2-clorobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chlorobenzoate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.1910g/mL
Punto de ebullición 233.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5351 to 1.5370
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.191
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.