Learn More
2-cloroacetoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Chloroacetoacetate |
| CAS | 4755-81-1 |
| Fórmula molecular | C5H7ClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-oxo-butyric Acid Methyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-3-oxobutanoate, Methyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Methyl 2-Chloroacetoacetate, Methyl alpha-Chloroacetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-3(7)4(6)5(8)9-2/h4H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | metil 2-cloro-3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0084 |