Learn More
Metil 2-cloroacetoacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10129232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10129232 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10509643 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10129232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179900100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4755-81-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4755-81-1
Fórmula molecular C5H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 150.56
Número MDL MFCD00008757
Clave InChI GYQRIAVRKLRQKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloroacetoacetate, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, methyl ester, 2-chloroacetoacetic acid methyl ester, 2-chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, methyl2-chloroacetoacetate, acmc-209k9v, methyl-2-chloroacetoacetate, methyl-alpha-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetate methyl ester, gyqriavrklrqkp-uhfffaoysa
PubChem CID 107332
Nombre IUPAC metil 2-cloro-3-oxobutanoato
SMILES CC(=O)C(C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloroacetoacetate
Punto de fusión -33°C
Color Amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 137°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(Cl)CO2CH3
Índice de refracción 1.4455 to 1.4475
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-chloroacetoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.