Learn More
2-cloro-6-nitrobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-chloro-6-nitrobenzoate |
| CAS | 80563-87-7 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9985 |