Learn More
2-cloro-6-metoxipiridina-4-carboxilato de metilo, 98%
Código de producto. 15456247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456247 1 g 1 g
15458465 5 g 5 g
15468465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33438.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 42521-10-8 | C8H8ClNO3 | 201,606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42521-10-8
Fórmula molecular C8H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 201.606
Número MDL MFCD00173929
Clave InChI DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinicacidmethylester, 2-chloro-6-methoxy-4-methoxycarbonyl pyridine, methylchloromethoxyisonicotinate, methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-methoxypyridin-4-yl carboxylate, 2-chloro-6-methoxy-isonicotinic acidmethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 13339618
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxipiridina-4-carboxilato de metilo
SMILES COC1=NC(=CC(=C1)C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.61
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación