Learn More
2-Cloro-4-nitrobenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449596 100 g 100 g
11429596 5 g 5 g
11439596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20169.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13324-11-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13324-11-3
Fórmula molecular C8H6ClNO4
Peso molecular (g/mol) 215.59
Número MDL MFCD00017013
Clave InChI PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
PubChem CID 83343
Nombre IUPAC 2-cloro-4-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1877723
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.59
Porcentaje de pureza 98%