Learn More
2-Cloro-4-yodonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413828 250 mg 250 miligramos
15403828 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57319.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185041-05-8
Fórmula molecular C7H5ClINO2
Peso molecular (g/mol) 297.48
Número MDL MFCD04039871
Clave InChI FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-iodo-, methyl ester, methyl 2-chloro-iodonicotinate, methyl 2-chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxylate, methyl2-chloro-4-iodonicotinate, 2-chloro-4-iodonicotinic acid methyl ester, methyl 2-chloranyl-4-iodanyl-pyridine-3-carboxylate, methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2-chloro-4-iodo-,methylester
PubChem CID 10851565
Nombre IUPAC 2-cloro-4-yodopiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)N=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.48
Porcentaje de pureza 97%