Learn More
2-Cloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-metil-4-trifluorometilpirimidin-1-il)benzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Chloro-4-fluoro-5-(2,6-dioxo-3-methyl-4-trifluoromethylpyrimidin-1-yl)benzoate |
| CAS | 130683-47-5 |
| Fórmula molecular | C14H9ClF4N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluoro-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClF4N2O4/c1-20-10(14(17,18)19)5-11(22)21(13(20)24)9-3-6(12(23)25-2)7(15)4-8(9)16/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)pirimidin-1-il]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 380.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.0187 |