Learn More
Metil 2-cloro-4,4-dimetil-3-oxopentanoato, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10495892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10405902 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM09505DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306935-33-1
Fórmula molecular C8H13ClO3
Peso molecular (g/mol) 192.639
Número MDL MFCD01570535
Clave InChI NGRPVOKPBYTXLT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779362
Nombre IUPAC metil 2-cloro-4,4-dimetil-3-oxopentanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C(=O)OC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4, 4-dimethyl-3-oxopentanoate
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC(O)CHClCO2CH3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoate, pentanoic acid,2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pentanoic acid, 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.64
Porcentaje de pureza 90%