Learn More
Metil 2-cloro-3-metilbenzoato, TRC
Código de producto. 30484257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484257 250 mg 250 miligramos
30481130 500 mg 500 miligramos
30473459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295560250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920759-93-9
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Nombre IUPAC metil-2-cloro-3-metilbenzoato
SMILES COC(=O)c1cccc(C)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-3-methylbenzoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6-4-3-5-7(8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0291