Learn More
2-cloro-3-metoxipropionato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-chloro-3-methoxypropionate |
| CAS | 36997-03-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 Cl O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | α-Chlor-β-methoxypropansaeure-methylester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | COCC(Cl)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-3-metoxipropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.576 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.024 |