Learn More
Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10063710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10063710 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10063710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308010250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1514-87-0
Número MDL MFCD00000775
Clave InChI AWUPLMYXZJKHEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chlorodifluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, chlorodifluoro-, methyl ester, methyl difluorochloroacetic acid, methyl chloro difluoro acetate, acetic acid, 2-chloro-2,2-difluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-2,2-difluoroacetate, chloro-difluoro-acetic acid methyl ester, clcf2coome, clcf2co2me
PubChem CID 73935
Nombre IUPAC 2-Cloro-2,2-difluoroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H3ClF2O2
Fórmula lineal ClCF2CO2CH3
Índice de refracción 1.3480 to 1.3500
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.37
Peso molecular (g/mol) 144.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid