Learn More
2-Cloro-2-(2-clorofenil)acetato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-Cloro-2-(2-clorofenil)acetato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 90055-47-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-Chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α,2-dichloro-, methyl ester, Methyl 2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetate, Methyl chloro(2-chlorophenyl)acetate, Methyl α,2-dichlorobenzeneacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9(12)8(11)6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(Cl)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-2-(2-clorofenil)acetato de metilo |
| Mostrar más |