Learn More
2-butinoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-Butynoate |
| CAS | 23326-27-4 |
| Fórmula molecular | C5H6O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 3-methylpropiolate, Methyl methylacetylenecarboxylate, Methyl methylpropiolate, Methyl tetrolateNSC 244950 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-4-5(6)7-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C#CC |
| Nombre IUPAC | metil but-2-inoato |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0368 |