Learn More
Metil 2-bromotiazol-4-carboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460279 5 g 5 g
15470279 250 mg 250 miligramos
15450279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63541.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 170235-26-4 | Molecular Formula: C5H4BrNO2S | Molecular Weight: 222.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170235-26-4
Fórmula molecular C5H4BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 222.056
Número MDL MFCD06659908
Clave InChI YOWKNNKTQWCYNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763213
Nombre IUPAC metil 2-bromo-1,3-tiazol-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CSC(=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl-1,3-thiazole, methyl2-bromothiazole-4-carboxylate, methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, pubchem8920, acmc-1c5qt
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido