Learn More
Metilo (±)-2-bromopropionato-2,3,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopropanoic Acid Methyl Ester-2,3,3,3-D4 |
| CAS | 1398065-68-3 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H3 Br O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Methyl (±)-2-Bromopropionate-2,3,3,3-d4, Methyl 2-bromopropanoate-2,3,3,3-d4, 2-Bromopropanoic-2,3,3,3-d4 acid methyl ester, 2-Bromopropanoic Acid Methyl Ester-2,3,3,3-D4, 2-Bromopropionic acid-methyl ester-2,3,3,3-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/i1D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Br)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.0258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.988 g/mol |
| Mostrar más |