Learn More
Metil-2-bromopentanoato, TRC
Código de producto. 30468444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468444 10 g 10 g
30472829 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26510010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19129-92-1
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.05
Sinónimo (±)-Methyl 2-Bromopentanoate, 2-Bromovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 2-Bromopentanoate, Methyl alpha-Bromopentanoate, Methyl alpha-Bromovalerate
Nombre IUPAC Metil 2-bromopentanoato
SMILES CCCC(Br)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-2-bromopentanoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c1-3-4-5(7)6(8)9-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9942