Learn More
Metil 2-(bromometil)acrilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11994961 25 g 25 g
10384592 1 g 1 g
10456442 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11994961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367630250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4224-69-5 | C5H7BrO2 | 179.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4224-69-5
Fórmula molecular C5H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 179.01
Número MDL MFCD00011697
Clave InChI CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-bromomethyl acrylate, methyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, methyl 2-bromomethyl-2-propenoate, methyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-bromomethyl methyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, 2-bromomethyl acrylic acid methyl ester, acrylic acid, 2-bromomethyl-, methyl ester, zlchem 195, pubchem17371
PubChem CID 521093
Nombre IUPAC metil 2-(bromometil)prop-2-enoato
SMILES COC(=O)C(=C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.4890g/mL
Punto de ebullición 35.0°C to 37.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4870 to 1.4890
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.489
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.