Learn More
2-(Bromometil)-3-(terc-butoxicarbonilamino)benzoato de metilo, Mikromol
Código de producto. 30461472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461472 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461472 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.140025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(Bromometil)-3-(terc-butoxicarbonilamino)benzoato de metilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
CAS 1537890-72-4
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-(Bromomethyl)-3-(tert-butoxycarbonylamino)benzoate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H18 Br N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, methyl ester (ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoate (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18BrNO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11-7-5-6-9(10(11)8-15)12(17)19-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1cccc(NC(=O)OC(C)(C)C)c1CBr
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 344.201
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0419 g/mol