Learn More
2-(Bromometil)-3-nitrobenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17903826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17903826 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17903826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.150025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(Bromometil)-3-nitrobenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 98475-07-1
Nombres de analitos o componentes 2-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 Br N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-(bromomethyl)-3-nitro-, methyl ester (9CI, ACI), Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)6-3-2-4-8(11(13)14)7(6)5-10/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1CBr)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-3-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 274.07
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.9637 g/mol