Learn More
2-Bromohexanoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15476638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476638 100 mL 100 ml
15466638 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476638 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60165.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5445-19-2
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.083
Número MDL MFCD00045038
Clave InChI YGLPDRIMFIXNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl 2-bromocaproate, methyl 2-bromanylhexanoate, methyl bromohexanoate, hexanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, s, methyl-2-bromohexanoate, acmc-20mk9n, ksc490a4j, methyl-2-bromocaproate
PubChem CID 95578
Nombre IUPAC 2-bromohexanoato de metilo
SMILES CCCCC(C(=O)OC)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2-bromohexanoate
Densidad 1.289
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3CHBrCOOCH3
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 mL
Beilstein 1722052
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 98%